CIAH987ECDDE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate
Réf. du fournisseur: CS-0105686-100MG
53,25 €
About This Item
Réf. du fournisseur: CS-0105686-100MG
53,25 €
Inchi Code
1S/2C11H8N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-6,8-9H;1-8H;;/q;;;-1;+5
Clé InChI
CQWXPOMVNLJTOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0105686.pdf