Principaux documents
CIAH987EBA48
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
100 MG
24,50 €
250 MG
55,38 €
1 G
221,52 €
Réf. du fournisseur: CS-0047152-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
24,50 €
250 MG
55,38 €
1 G
221,52 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-0047152-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clé InChI
KHKBULWACPNHSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/623918-49-0.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047152.pdf