Principaux documents
CH6447917933
Chem Impex International, Inc.
2-Amino-2-[4-(methylthio)phenyl]ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
Clé InChI
SISQHIHFZXIWAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-amino-2-4-methylthio-phenyl-ethanol/19479?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-amino-2-4-methylthio-phenyl-ethanol/19479?cid=0