Principaux documents
CH6371387882
Chem Impex International, Inc.
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzothiophene-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6OS/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-6H
Clé InChI
WSSVAOKEXMFMIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow crystalline solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/benzo-i-b-i-thiophene-7-carboxaldehyde/16781?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/benzo-i-b-i-thiophene-7-carboxaldehyde/16781?cid=0