Principaux documents
CH6371386514
Chem Impex International, Inc.
3-[1-(tert-Butoxycarbonyl)indol-3-yl]butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.36
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H21NO4/c1-11(9-15(19)20)13-10-18(16(21)22-17(2,3)4)14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Clé InChI
JPMVLMBCHRXPLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Pale yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-1-tert-butoxycarbonyl-indol-3-yl-butanoic-acid/14840?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-1-tert-butoxycarbonyl-indol-3-yl-butanoic-acid/14840?cid=0