Key Documents
CH6371383614
Chem Impex International, Inc.
6-Methyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-3-4-7-8(5-6)12-9(11-7)10(13)14-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZJPXKSQYIZRJIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8C
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/6-methyl-1h-benzoimidazole-2-carboxylic-acid-methyl-ester/10301?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/6-methyl-1h-benzoimidazole-2-carboxylic-acid-methyl-ester/10301?cid=0