Principaux documents
CH6371383255
Chem Impex International, Inc.
2-(2-Chlorophenyl)thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNOS/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-12-7(5-13)6-14-10/h1-6H
Clé InChI
OAOWVDLRNRMAQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-chlorophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9628?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-chlorophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9628?cid=0