Principaux documents
CH6371380851
Chem Impex International, Inc.
Boc-b-alanine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
60-67 C
Iupac Name
4-nitrophenyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(18)15-9-8-12(17)21-11-6-4-10(5-7-11)16(19)20/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
Clé InChI
NQNGYJVVBTUENI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-beta-alanine-4-nitrophenyl-ester/5995?cid=0
Melting Point
60-67 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-beta-alanine-4-nitrophenyl-ester/5995?cid=0