Principaux documents
C12H95E925BB
Chemcia Scientific, LLC
1-(3-Chloro-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl)-ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4(11)7-6(12)3-2-5(9)8(7)10/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
QHIFSXXFLDUTDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :