Principaux documents
C12H93E354DB
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-3-chloro-8-trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 6-bromo-3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H7BrClF3N2O2/c1-2-20-10(19)7-8(13)18-4-5(12)3-6(9(18)17-7)11(14,15)16/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
KULXFAFNFUVLCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8898
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8898