Principaux documents
C12H774CD7FC
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075