Principaux documents
C12H316CF4F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Acetyl-3-hydroxy-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-acetyl-3-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-3-2-7(5-10)4-9(8)12/h2-4,12H,1H3
Clé InChI
VRQHQYFREIIHPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287