Principaux documents
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.43
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
Clé InChI
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243