Principaux documents
C12H316CF2E7
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-4-imino-3-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15N3/c14-8-12-10-16(7-6-13(12)15)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-7,9-10,15H2
Clé InChI
ZSVSBYQAJAESNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8012
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8012