Principaux documents
C12H316CF18E
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.19
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-12-9-5-7(11)3-4-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
YJISWZLKSURKFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036