Principaux documents
C12H316CF0B6
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-8-methoxy-[1,5]naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-8-methoxy-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-13-8-2-3-11-7-4-6(10)5-12-9(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
XDIMNXCQMNDHRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495