Key Documents
C12H316CEFC5
Chemcia Scientific, LLC
N-(3-Iodo-4-methyl-phenyl)-acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.09
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-iodo-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-6-3-4-8(5-9(6)10)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
XAXJYEGBAUJIOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754