Principaux documents
C12H316CEDB2
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-phenyl)-ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO3/c1-4(12)5-2-8(11(13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
CVSAKTUCZGZYML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636