Principaux documents
C12H316CECF9
Chemcia Scientific, LLC
6-Amino-3-iodo-2-methyl-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-amino-3-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
NWUJRNVBMONXGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163