Principaux documents
C12H316CEB31
Chemcia Scientific, LLC
5-Chlorosulfonyl-2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxy-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S/c1-5-3-7(11)6(9(12)15-2)4-8(5)16(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3
Clé InChI
GNEJTBDFHDQPOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3379
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3379