Principaux documents
C12H316CE35B
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-3-tert-butoxycarbonylamino-thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12BrNO4S/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-6(11)17-7(5)8(13)14/h4H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
GAPISYOCEOSVSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Khaki Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=436
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=436