Key Documents
C12H316CE318
Chemcia Scientific, LLC
5-(2-Bromo-acetyl)-thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(bromoacetyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNOS/c8-3-6(10)7-2-1-5(4-9)11-7/h1-2H,3H2
Clé InChI
LUKVPYYHLIYJSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=286
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=286