Principaux documents
CH4H9802A4CC
ChemBridge Corporation
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-2-7-8-4-3-6-5(1)8/h1-4,6H
Clé InChI
SPMVOOSTCPEXEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4069068
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4069068_sds.pdf