Principaux documents
CH4H049BEF70
ChemBridge Corporation
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9BrN2S/c1-4-5(7)10-6(8-4)9(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FOVWUNAVVVQDST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042628
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042628_sds.pdf