Principaux documents
CH4979588646
ChemBridge Corporation
(3S)-4-methyl-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-4-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-7-2-3-10-4-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
NFUYTVFVCSMTQK-JEDNCBNOSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038718
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038718_sds.pdf