Key Documents
CH4979588633
ChemBridge Corporation
tert-butyl (4-bromo-2-pyridinyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.59
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-7(11)4-5-12-8;/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14);1H
Clé InChI
ALKLZNZWXXYSFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108283
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108283_sds.pdf