Principaux documents
CH4432438572
ChemBridge Corporation
trans-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3S,4S)-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-5-3-7-4-6(5)2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
NENQMVAHTAYJTP-KGZKBUQUSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034801
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034801_sds.pdf