Principaux documents
CH4424852229
ChemBridge Corporation
(2-ethyl-4-iodophenyl)amine hydrochloride
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
Réf. du fournisseur: 9071544-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.54
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 9071544-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-4-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10IN.ClH/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
Clé InChI
FSJHGSLBJYIDKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071544
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071544_sds.pdf