Key Documents
CH4424852161
ChemBridge Corporation
N-[3-(allyloxy)benzyl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-(allyloxy)benzyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-3-8-14-12-7-5-6-11(9-12)10-13-4-2;/h3,5-7,9,13H,1,4,8,10H2,2H3;1H
Clé InChI
GCJUMROMNGSVPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071070
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071070_sds.pdf