Principaux documents
CH4424851980
ChemBridge Corporation
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
Réf. du fournisseur: 7320682-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7320682-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO3.ClH/c1-19-15-9-6-10-16(20-2)17(15)21-12-11-18-13-14-7-4-3-5-8-14;/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZJPWDTXEAVRQIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7320682
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7320682_sds.pdf