Principaux documents
CH4424851824
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)(4-chlorobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.65
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(4-chlorobenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2.BrH/c16-13-4-1-11(2-5-13)8-17-9-12-3-6-14-15(7-12)19-10-18-14;/h1-7,17H,8-10H2;1H
Clé InChI
YRKOLPDCFFNWFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5946121
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5946121_sds.pdf