Principaux documents
CH4424851575
ChemBridge Corporation
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cycloheptanamine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.32
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cycloheptanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H27NO2.BrH/c1-3-20-17-12-14(10-11-16(17)19-2)13-18-15-8-6-4-5-7-9-15;/h10-12,15,18H,3-9,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GYAGSKYJGHUQKA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5542008
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5542008_sds.pdf