Principaux documents
CH4424851114
ChemBridge Corporation
1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2.2ClH/c1-2-4-12-10-13(9-11(12)3-1)15-7-5-14-6-8-15;;/h1-4,13-14H,5-10H2;2*1H
Clé InChI
CHXVIAWGVGKXPO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100994
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100994_sds.pdf