Principaux documents
CH4424848184
ChemBridge Corporation
rac-(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]hept-6-ylamine hydrochloride
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 056,91 €
10 G
1 718,91 €
Réf. du fournisseur: 4052897-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 056,91 €
10 G
1 718,91 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4052897-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]heptan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6-4(5)1-2-8-6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
VQJOQEOPGZUGMT-FPKZOZHISA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4052897
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4052897_sds.pdf