Principaux documents
CH4424847641
ChemBridge Corporation
3-propyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
10 G
480,46 €
Vendor SKU: 4040033-1G
125,18 €
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
10 G
480,46 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.61
Numéro MDL:
Vendor SKU: 4040033-1G
125,18 €
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-propyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-2-3-5-6-4-7-8-5;/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7,8);1H
Clé InChI
IHBLZFXCRQUDJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040033_sds.pdf