Key Documents
CH4424847223
ChemBridge Corporation
[1-(3,5-difluorophenyl)cyclopropyl]amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-3-6(4-8(11)5-7)9(12)1-2-9;/h3-5H,1-2,12H2;1H
Clé InChI
MVDPVMYWNRXRSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032954
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032954_sds.pdf