Principaux documents
CH4424846459
ChemBridge Corporation
4-(2-ethoxyethoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-ethoxyethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H
Clé InChI
FCAOYHARVCDLJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024085_sds.pdf