Principaux documents
CH4424845952
ChemBridge Corporation
3-methylbutanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.ClH/c1-4(2)3-5(6)7;/h3-4H,6-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JBEXIIVIAYCYBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012906
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012906_sds.pdf