Principaux documents
CH4424845795
ChemBridge Corporation
[1-(1H-imidazol-1-ylmethyl)propyl]amine dihydrochloride
1 G
17,89 €
5 G
48,56 €
10 G
76,68 €
25 G
143,14 €
50 G
235,15 €
Réf. du fournisseur: 4011409-1G
17,89 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
17,89 €
5 G
48,56 €
10 G
76,68 €
25 G
143,14 €
50 G
235,15 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4011409-1G
17,89 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-2-7(8)5-10-4-3-9-6-10;;/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3;2*1H
Clé InChI
BEANYVLXUUFQFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011409_sds.pdf