CH4424845529
ChemBridge Corporation
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
Réf. du fournisseur: 4006050-1G
98,41 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4006050-1G
98,41 €
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2O.C2H2O4/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
QYZKNKOTEWCTCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006050_sds.pdf