Principaux documents
CH4424845407
ChemBridge Corporation
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
1 G
31,95 €
Réf. du fournisseur: 4004511-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
31,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4004511-1G
31,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-11-5-6-12;/h1-4,11-12H,5-7H2;1H
Clé InChI
YMKPACQFPDUVHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004511
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004511_sds.pdf