Principaux documents
CH4424845390
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Réf. du fournisseur: 4004432-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4004432-1G
65,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-7-4-3-5-8-10(7)13-9(12-8)6-11-2;;/h3-5,11H,6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Clé InChI
BIZOVWPMPWLSAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004432_sds.pdf