Principaux documents
CH4424845138
ChemBridge Corporation
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.ClH/c1-4-2-9-5(6(10)11)3-12-7(9)8-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
WURASFZEWMWKID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002495
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002495_sds.pdf