Principaux documents
CH4424844892
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 321,45 €
Réf. du fournisseur: 2102295-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1 321,45 €
About This Item
Poids moléculaire :
201.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 2102295-250MG
169,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
Inchi Code
1S/C5H9N3.C2H2O4/c1-6-4-5-2-3-7-8-5;3-1(4)2(5)6/h2-3,6H,4H2,1H3,(H,7,8);(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
XWDPGFMQPUNZIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/2102295
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/2102295_sds.pdf