CH4394346253
ChemBridge Corporation
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Réf. du fournisseur: 4085305-1G
65,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4085305-1G
65,18 €
Iupac Name
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-16-9-4-7(8-6-11(13)15-14-8)5-10(17-2)12(9)18-3/h4-6H,1-3H3,(H3,13,14,15)
Clé InChI
ZASLKPOJZFAGHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085305_sds.pdf