Principaux documents
CH4375444596
ChemBridge Corporation
ethyl cyclopropyl(oxo)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl cyclopropyl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
AIXRDYQKFOHJBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045746
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045746_sds.pdf