Principaux documents
CH4312834591
ChemBridge Corporation
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-6(4-7(10)11)9-3-2-8-5-9/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HLJDXGSNNOEKJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032892
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032892_sds.pdf