Principaux documents
CH4309656769
ChemBridge Corporation
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Inchi Code
1S/C4H7N5O/c1-2-3(10)6-4(7-5)9-8-2/h8H,1,5H2,(H2,6,7,9,10)
Clé InChI
DEINMHWKNOGYHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003459
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003459_sds.pdf