Key Documents
CH4244052247
ChemBridge Corporation
N,N-dimethyl-1,3,4-oxadiazole-2,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1,3,4-oxadiazole-2,5-diamine
Inchi Code
1S/C4H8N4O/c1-8(2)4-7-6-3(5)9-4/h1-2H3,(H2,5,6)
Clé InChI
GHXVJELKKWYDQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035993
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035993_sds.pdf