Principaux documents
CH4238557189
ChemBridge Corporation
3-(3-methylphenyl)isoxazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-methylphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
ONTZXIMFRONHNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020103_sds.pdf